Läs mer
Thermo Scientific™ DNAPac™ PA100 oligonukleotid HPLC-kolonner
Produktkod. 15500224
Längd (metrisk):
50 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
4 mm
9 mm
22 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15500224
Brand: Thermo Scientific™ 088760
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har starkt anjonbytarharts för högupplöst analys och rening av syntetiska och modifierade oligonukleotider.
Har starkt anjonbytarharts för högupplöst analys och rening av syntetiska och modifierade oligonukleotider med Thermo Scientific™ Dionex™ DNAPac™ PA100 oligonukleotidkolonner.
  • 13 μm pellikulärt, icke-poröst polymerharts med bunden kvartär aminfunktionaliserad MicroBeads™
  • Kapabel till n, n-1 upplösning för oligonukleotider
  • Löser oligonukleotider med sekundära strukturer
  • Kompatibel med lösningsmedel, högt pH och höga temperaturer
  • Analyserar fosfortioatbaserade kliniska prover
  • Ger enkel uppskalning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 2 mm
Flödeshastighet 1,5 ml/min
Längd (metrisk) 250 mm
Max. Tryck 4000 psi (275 bar)
Partikelstorlek 13μ m
pH 2 till 12,5
Porstorlek Icke-porös
Kvantitet Varje
Temperatur 90 °C
Stationär fas Kvartärt ammonium
Produktlinje DNAPac
Förpackningsmaterial Icke-poröst, polymert harts
Kolumntyp Jonbyte
Fas Jonbyte
Teknik Bio-LC
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.