Läs mer
Thermo Scientific™ DNAPac™ PA100 oligonukleotid HPLC-kolonner
Beskrivning
Har starkt anjonbytarharts för högupplöst analys och rening av syntetiska och modifierade oligonukleotider med Thermo Scientific™ Dionex™ DNAPac™ PA100 oligonukleotidkolonner.
Uppnå n, n-1 upplösning för oligonukleotider
- Lös upp oligonukleotider med sekundära strukturer
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Preparativ kolonn, standard |
| Diameter (metrisk) | 9 mm |
| Flödeshastighet | 1,5 ml/min |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Max. Tryck | 4000 psi (275 bar) |
| Partikelstorlek | 13μ m |
| pH | 2 till 12,5 |
| Porstorlek | Icke-porös |
| Kvantitet | Varje |
| Temperatur | 90 °C |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.