Läs mer
Thermo Scientific™ Kupolformade och platta PCR-lockremsor
Produktkod. p-4525209
Kvantitet:
120/Cs.
250/Cs.
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 250
Produktkod. 10690174
Brand: Thermo Scientific™ AB0783
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Optimera PCR-applikationer med dessa lockremsor för användning med Thermo Scientific 96-brunnars PCR-plattor och remsor.
Dessa PCR Cap Strips är kompatibla med 96-brunnars PCR-plattor och standard- och lågprofilstrips. De 12 remsorna har stora ändflikar för enkel borttagning av remsor.
Domed PCR Cap Strips är kompatibla med 96-brunnars PCR-plattor och standard- och lågprofilstripsrör. De 12 remsorna har stora ändflikar för enkel borttagning av remsor.
Höjdpunkter:
  • Lämplig för användning med alla 96-brunnars PCR-plattor samt standard- och lågprofilrör
  • Stora ändflikar för borttagning av remsor (endast 12 remsor)
Certifieringar:
Certifierad fri från humant DNA, RNaser och DNaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Material Polypropen
Antal Wells 8
Kvantitet 120/Cs.
Formatera Remsor med 8 platta kepsar
Produkttyp PCR-platta Cap Strip
Certifierat RNAse- och DNAse-fria Ja
Plattkompatibilitet 96-brunnsplatta