Läs mer
Miele Professional™ Doseringssystem
Handla allt Miele Produkter
För användning med (utrustning):
Tvätt-desinfektorer, laboratorium
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Kompatibel med alla PG 8535
- Justerbar via elektronisk styrning av maskinen
- Sugrörets längd 300 mm för 5 och 10 l dunkar
- Ledkabelns längd: 1,90 m
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dispenseringssystem |
| Modell | DOS G-60 dispensermodul |
| För användning med (utrustning) | Tvätt-desinfektorer, laboratorium |
| Kvantitet | 1 vardera |