Läs mer
Metro™ Dubbel djup qwikTRAK™ Mobila enhetssatser
Bredd (engelska):
18 tum
21 tum
24 tum
Bredd (engelska) Hylla:
18 tum
53 cm
24 tum
Avsluta:
Krom
Metroseal grön epoxi
Rostfritt stål
Tung polymer
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För användning med Metro Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ Super Adjustable™ och MetroMax i™ hyllsystem
- Satsen innehåller åtta 74 tum. (188 cm) höga stolpar, fyra hjul med V-spår; en central kanalhjulsenhet i rostfritt stål, munkstötfångare, dragstångsfästen och annan hårdvara
Beställningsinfo
Beställ ett kit per dubbeldjupt system. Hyllor säljs separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mobil enhetssats |
| Avsluta | Krom |
| För användning med (utrustning) | Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ hyllsystem |
| Inkluderar | Åtta 74 tum höga stolpar, fyra hjul med V-spår, en mitthjulsenhet i rostfritt stål, munkstötfångare, dragstångsfästen och annan hårdvara |
| Bredd (engelska) Hylla | 18 tum |
| Bredd (engelska) | 18 tum |
| Bredd (metrisk) Hylla | 45.7 cm |
| Bredd (metrisk) | 45.7 cm |
| Material | Stål |