Läs mer
Metro™ Dubbel djup qwikTRAK™ Mobila enhetssatser
Produktkod. 15966981
Bredd (engelska):
18 tum
21 tum
24 tum
Bredd (engelska) Hylla:
18 tum
53 cm
24 tum
Avsluta:
Krom
Metroseal grön epoxi
Rostfritt stål
Tung polymer
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15966981
Marque: Metro™ LBTM18K3
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Kit tillhandahåller komponenter för hyllor som passar på spår för ökad rörlighet
  • För användning med Metro Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ Super Adjustable™ och MetroMax i™ hyllsystem
  • Satsen innehåller åtta 74 tum. (188 cm) höga stolpar, fyra hjul med V-spår; en central kanalhjulsenhet i rostfritt stål, munkstötfångare, dragstångsfästen och annan hårdvara
Informations sur la commande
Beställ ett kit per dubbeldjupt system. Hyllor säljs separat.
Spécification
Produkttyp Mobil enhetssats
Avsluta Metroseal grön epoxi
För användning med (utrustning) Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ hyllsystem
Inkluderar Åtta 74 tum höga stolpar, fyra hjul med V-spår, en mitthjulsenhet i rostfritt stål, munkstötfångare, dragstångsfästen och annan hårdvara
Bredd (engelska) Hylla 18 tum
Bredd (engelska) 18 tum
Bredd (metrisk) Hylla 45.7 cm
Bredd (metrisk) 45.7 cm
Material Stål
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis