Learn More
Metro™ Dubbel djup qwikTRAK™ Mobila enhetssatser
Artikelnummer. 15986981
Click to view available options
Bredd (engelska):
18 tum
21 tum
24 tum
Bredd (engelska) Hylla:
18 tum
53 cm
24 tum
Avsluta:
Krom
Metroseal grön epoxi
Rostfritt stål
Tung polymer
Packungsgröße:
Varje
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15986981
Marke: Metro™ LBTM18X3
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Kit tillhandahåller komponenter för hyllor som passar på spår för ökad rörlighet
  • För användning med Metro Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ Super Adjustable™ och MetroMax i™ hyllsystem
  • Satsen innehåller åtta 74 tum. (188 cm) höga stolpar, fyra hjul med V-spår; en central kanalhjulsenhet i rostfritt stål, munkstötfångare, dragstångsfästen och annan hårdvara
Bestellinformation
Beställ ett kit per dubbeldjupt system. Hyllor säljs separat.
Spezifikation
Produkttyp Mobil enhetssats
Avsluta Tung polymer
För användning med (utrustning) Metro™ MetroMax i™ hyllsystem
Inkluderar Åtta 74 tum höga stolpar, fyra hjul med V-spår, en mitthjulsenhet i rostfritt stål, munkstötfångare, dragstångsfästen och annan hårdvara
Bredd (engelska) Hylla 18 tum
Bredd (engelska) 18 tum
Bredd (metrisk) Hylla 45.7 cm
Bredd (metrisk) 45.7 cm
Material Polymer
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt