Läs mer
Fisherbrand™ PTFE magnetisk omrörarstång, dubbelsidigt tvärhuvud
Produktkod. 11848892 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk):
10 mm
14 mm
17 mm
22 mm
30 mm
35 mm
40 mm
60 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 11848892
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för användning med rörliknande behållare men ändå mycket effektiv som allmänna omrörare. De PTFE-belagda magnetomrörarna inkluderar ett tvärhuvud på båda sidor av omröraren för större turbulens.
  • Stabil, generell magnetomrörare
  • Designad för användning med rörliknande behållare men ändå mycket effektiv som allmänna omrörare
  • Dubbelsidiga korshuvuden ger större turbulens under blandning
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Färg Vitt
Beskrivning PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna
För användning med (utrustning) Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor
Höjd (metrisk) 10mm
Diameter (metrisk) 14 mm
Kvantitet 5/Pk.