Läs mer
Cole-Parmer™ Dow Corning™ Pharma-65 slangar
Produktkod. 15437843
Diameter (metrisk) Inre:
3,0 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15437843
Brand: Cole-Parmer™ 9610700
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för högtrycks-, läkemedels-, bioteknik- och ultrarena vätskebehandlingstillämpningar
  • Platinahärdad silikonslang (65 durometer).
  • Mycket låg utdragbar profil.
  • Innehåller inga ftalater, mjukgörare, latex eller andra organiska tillsatser.
  • Förblir flexibel och tålig för lång livslängd.
  • Dow Corning upprätthåller fullständig spårbarhet från kiseldioxid till silikonslang.
  • Elastomer överstiger testriktlinjer för USP Klass VI Plast.
  • Slangen är FDA-kompatibel och uppfyller 3A Sanitary Standards och European Pharmacopoeia (EP) krav.
  • Tillverkad under Bulk Pharmaceutical (BP) och nuvarande GMP principer.
  • Temperaturområde: -60 till +460 °F (-51 till +232 °C).
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Icke-DEHP;3A;USP;NSF-51;Europeisk farmakopé;Icke-ftalat;NSF-61;ADCF;FDA
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 3,0 mm
Material PharmaPure
Diameter (metrisk) Yttre 6.4 mm
Total längd (engelska) 50 ft.
Total längd (metrisk) 15.2 m
Min. Driftstemperatur (engelska) -60 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Förpackningsmängd 50 ft./Pk.
Steriliseringsmetod Autoklav, etylenoxid eller gamma
Färg Genomskinligt
Maximalt tryck 19 psi
Max. Driftstemperatur (engelska) 460 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 237 °C