Läs mer
AmberChrom™ , 50WX8 200-400 (H), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11318825
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
Produktkod. 11318825
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L13922.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 11119-67-8
AmberChrome™ 50WX8 jonbytarharts) används i separationsmedium för TLC och LPLC. Det används också som stripperharts och kan regenereras av 0,25N svavelsyra när det är uttömt, används som katalysator och i avjonisering av supernatantfraktionsprover för papperskromatografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
AmberChrome™ 50WX8 Jonbytarharts används i separationsmedium för TLC och LPLC. Det används också som stripperharts och kan regenereras av 0,25N svavelsyra när det är uttömt, används som katalysator och i avjonisering av supernatantfraktionsprover för papperskromatografi.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 11119-67-8
MDL-nummer MFCD00132726
IUPAC-namn AmberChrom™ 50WX8 jonbytarharts
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AmberChrome™ 50WX8 Ion Exchange Resin
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dowex 50WX8 200-400 (H)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Dowex 50WX8
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.