Läs mer
Gibco™ DPBS, kalcium, magnesium
Kvantitet:
100 ml
500 ml
10 x 500 ml
20 x 100 ml
6 x 1000 ml
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
100ml
500ml
Paket med 20
Beskrivning
Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning (DPBS) är en balanserad saltlösning som används för en mängd olika cellodlingar, som att tvätta celler före dissociation, transportera celler eller vävnad, späda ut celler för räkning och förbereda reagens. Formuleringar med kalcium och magnesium används vanligtvis som transportmedia eller för reagensberedning. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ DPBS-formuleringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ DPBS tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en jämförbar Gibco™ DPBS-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning. Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ DPBS tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en jämförbar Gibco™ DPBS-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning. Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DPBS |
| Koncentration | 1 X |
| För användning med (applikation) | Däggdjurscellodling |
| pH | 7 till 7,2 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 6 x 1000 ml |
| Inkluderar | Inget natriumpyruvat |
| Osmolalitet | 270 till 310 m Osm/kg |