Läs mer
Thermo Scientific™ DpnI (10 U/μ L)
Produktkod. p-4521639 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 000 enheter
2 500 U
500 U
Förpackningsstorlek:
1000 enheter
500 enheter
Produktkod. 10669500
Brand: Thermo Scientific™ ER1701
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Klipp vid Gm6A^TC-ställen med DpnI-restriktionsenzym, som fungerar bäst vid °37 C i Tangobuffert (isoschizomerer: MalI).
Konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
Höjdpunkter
  • Överlägsen kvalitet– sträng kvalitetskontroll och branschledande tillverkningsprocess
  • Bekvämt färgkodat Five Buffer System
  • Inkluderar universell tangobuffert för dubbelsmältning
  • BSA förblandat i reaktionsbuffertar
  • Brett urval av restriktionsendonukleasspecificiteter
Användningsområden
  • Molekylär kloning
  • Kartläggning av restriktioner
  • Genotypsbestämning
  • Southern Blot
  • Restriktionsfragmentlängdspolymorfism (RFLP)
  • SNP
Notera
Dpnl kräver närvaro av N6-metyladenin i igenkänningssekvensen för att klyva DNA. DNA renat från en dam+ -stam kommer att vara ett substrat för Dpnl. DpnI kommer endast att klyva helt adenometylerade moderplatser . Hemi-adenometylerade damställen DpnI klyver 60X långsammare. Dpnl, Bsp143I och MboI känner alla igen samma sekvens, men har olika metyleringskänslighet och klyvningsställen. Analyserades med användning av pBR322 DNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Inkubatortemperatur 37 °C
Kvantitet 500 U
Produkttyp DpnI