Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör: Oljedimma
Komponenter uppmätt:
Olja 10/aP
Oljedimma 1/a
Mätområde:
0,1 - 1 mg/m 3
1 till 10 mg/m 3
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Gasdetektionsrör för oljedimma.
6733031:
- Indikerar endast aerosoler av mineral och syntetisk olja (dimma)
- Standard mätområde: 1 till 10mg/m3
- Antal slag: 100
- Tid för mätning: ca. 25 min.
- Färgförändring: Vit till brun
6728371:
- Indikerar den totala koncentrationen av aerosoler av mineral och syntetisk olja (dimma) och oljeångor
- Standard mätområde: 0,1 till 1 mg/m3
- Färgförändring: Vit till beige eller gul
Beställningsinfo
Obs: Förlängning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Ring Fishers kundtjänst för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Safety Equipment Institute (SEI) certifierad |
| Komponenter uppmätt | Olja 10/aP |
| Mätområde | 0,1 - 1 mg/m 3 |
| Kvantitet | 10 |
| Temperaturområde (engelska) | 50 °F till 86 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | 10 °C till 30 °C |