Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör - Fosgen
Komponenter uppmätt:
Fosgen 0,02/a
Fosgen 0,25/b
Mätområde:
0,02 till 1 ppm
0,25 till 5 ppm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
- Utvidgning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Samtal Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 för mer information.
- Safety Equipment Institute (SEI) certifierad.
Specifikationer
Specifikationer
| Komponenter uppmätt | Fosgen 0,25/b |
| Fuktighetsområde | 3 till 15 mg/L |
| Mätområde | 0,25 till 5 ppm |
| Antal stroke | 5 |
| Kvantitet | 10 |
| Svarstid | 1 min. |
| Temperaturområde (engelska) | 41 °F till 95 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | 5° till 35 °C |