Läs mer
Draeger Safety DrögerSensor™ XXS CO LC
Mätområde:
0 till 2000 ppm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- 0 - 2000 ppm gasdetektorsensor
- Detekterar CO vid 1 ppm upplösning
- För användning med X-am™ 5600-serien multi-gas monitorer
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CSA-certifierad, MED-godkänd |
| Komponenter uppmätt | Kolmonoxid |
| För användning med (utrustning) | X-am 5600-serien multigasmonitorer |
| Mätområde | 0 till 2000 ppm |
| Upplösning | 1 ppm |
| Temperaturområde (metriskt) | -20 °C till +50 °C |