Läs mer
Thermo Scientific™ DRAQ5™ Fluorescerande sondlösning (5 mM)
Produktkod. 11863865 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
50μ L
200μ L
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
200µL
50µL
Produktkod. 11863865
Brand: Thermo Scientific™ 62251
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Färga levande eller fixerade celler med denna långt röda DNA-färgning.
Färga levande eller fixerade celler med Thermo Scientific™ DRAQ5 Fluorescent Probe, en långt röd DNA-färgning.
Fluorescenscellbaserade analyser, såsom flödescytometri, in-cell ELISA , fluorescensmikroskopi och höginnehållsavbildning kräver en fluorescerande märkning för att identifiera enskilda celler. När flera fluorescerande prober används för att detektera olika cellulära mål eller aktiviteter, måste varje sond ha ett fluorescerande spektrum som skiljer sig från de andra sonderna. De blåfluorescerande DNA-bindande sonderna, Hoechst och DAPI används ofta; dessa sonder kan dock inte användas när UV-belysning inte är tillgänglig eller andra blåemitterande fluorescerande prober används. Därför är nukleära prober som avger i en annan färg än blått användbara för cellidentifiering och räkning och för att bestämma kärnmorfologi och DNA-innehåll.
  • På grund av dess långt röda excitation och emission, den DRAQ5 Fluorescent Probe kan multiplexeras med många andra fluoroforer och är idealisk för celler som uttrycker grönt fluorescerande protein (GFP) fusionsproteiner
  • Kompatibel med många befintliga protokoll över ett brett utbud av instrumenteringsplattformar
  • Avger i det långt röda området, är lipofilt och korsar cell- och kärnmembran i levande och fixerade celler och vävnader för snabb DNA-färgning
  • Stain är vattenlöslig, levereras färdig att använda och kräver inte RNase, cellys eller ett tvättsteg, vilket gör den kompatibel med automatisering
  • Eftersom DNA-färgning är stökiometrisk, DRAQ5 Fluorescerande sond kan användas för analys av DNA-innehåll i cellproliferationsstudier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cellpermeabilitet Cellpermeant
Färg Rött
Innehåll och lagring Förvara vid 4 °C.
Beskrivning DRAQ5™ Fluorescerande sondlösning (5 mM)
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Cellavbildning
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop, Instrument för högt innehållsanalys
Produkttyp Fluorescerande sondlösning
Typ av färg Cellpermeant
Emission 681
Excitationsvåglängdsområde 647 nm
Form Vätska
Produktlinje Pierce
Renhet eller kvalitetsklass > 99%
Kvantitet 200μ L
Löslighet Löslig vid arbetskoncentrationer i vatten och typiska buffertar
Subcellulär lokalisering Kärna, Cytosol, Cytoplasma
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • DRAQ5 Fluorescent Probe Solution (5 mM)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 1,5-bis{[2-(di-methylamino) ethyl]amino}-4, 8-dihydroxyanthracene-9,10-dione