Läs mer
Thermo Scientific™ DreamTaq™ Hot Start DNA-polymeras
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific DreamTaq Hot Start DNA Polymerase, tillgängligt i färglösa och gröna format, är en förbättrad varmstartTaq DNA-polymeras som möjliggör högre PCR-specificitet, känslighet och utbyte jämfört med konventionell varmstartTaq DNA-polymeraser.
DreamTaq Hot Start DNA Polymerase använder antikroppsbaserad hämning av DNA-polymerasaktivitet vid omgivande temperaturer för att förhindra amplifiering av icke-specifika produkter före amplifieringssteget. Med DreamTaq Hot Start DNA Polymerase, reaktioner kan ställas in vid rumstemperatur med samma protokoll och cykelförhållanden som konventionellaTaq DNA-polymeraser. Enzymet levereras med en optimerad 10X DreamTaq Buffert som innehåller magnesiumklorid, vilket eliminerar behovet av omfattande optimering av reaktionsförhållandena. DreamTaq Hot Start DNA Polymerase är också tillgängligt med förtillsatt densitetsreagens och elektroforesspårningsfärgämnen, såväl som i mastermixformat.
10X DreamTaq Green Buffer innehåller också ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen för bekväm direktladdning av PCR-produkter på en gel.
DreamTaq Hot Start DNA Polymerase är formulerad för att öka produktiviteten genom:
- Bättre reaktionsresultat
- Högre utbyte av målamplikoner från låga mallmängder
- Ökad reaktionsspecificitet tack vare pålitlig varmstartsteknik
- Bredare utbud av amplikonlängder med rutinmässig amplifiering av genomiska DNA-fragment upp till 6 kb
- Förbättrad bekvämlighet
- Reaktionsuppställning i rumstemperatur
- Minimerad optimering av Mg 2+ -koncentration och av primer-glödgningstemperaturer på grund av optimerad reaktionsbuffert
- Direkt laddning av PCR-produkter på en gel med DreamTaq Grön buffert
Användningsområden
- Generering av PCR-produkter för TA-kloning
- Rutinmässig PCR
- Koloni PCR
- Genotypsbestämning
- RT-PCR
Rekommenderad förvaring
Store at -20C.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 5 U/μ l |
| Innehåll och lagring | • DreamTaq Hot Start DNA-polymeras (5 U/μ L), 100μ L • 10X DreamTaq Grön buffert (med 20 mM MgCl2 ), 2 x 1,25 mL Förvaras vid -20 °C. |
| GC-rik PCR-prestanda | Låg |
| Polymeras | DreamTaq DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Standard |
| Kvantitet | 500 U |
| Frakt skick | Torr is |
| För användning med (applikation) | Varmstarts-PCR |
| Hot Start | Inbyggd varmstart |
| Hänga över | 3'-A |
| Visa mer |