Läs mer
Drierite, med indikator, 8 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3734194 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 g
2 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
2kg
5kg
Produktkod. 10276750
Brand: Thermo Scientific Acros 219095000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Drierite, CaO4S, CAS Number-7778-18-9, 7646-79-9, 5kg, 39.09%, 0.68%, CHEBI:31346, 3.25%, Blue, 01,107, 136.13, GHS Signal Word: Danger | CAS: 7778-18-9 | CaO4S | 136.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Adsorbent, indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7778-18-9, 7646-79-9
Molekylformel CaO4S
Molekylvikt (g/mol) 136.13
MDL-nummer MFCD00010912
InChI-nyckel OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
LEDER [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Drierite™
Namnnotering With indicator, 8 Mesh
Färg Blått
Fysisk form Grynig
Kvantitet 500 g
Fieser 01,107
Merck Index 15, 1708
Förpackning Glasflaska
Löslighetsinformation SiO2 and insolubles: 0.58%
R2O 0.29%
IUPAC-namn kalciumsulfat
Formel vikt 136.13
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.