Läs mer
Thermo Scientific™ μDropp-™ ocvh μdroppduoplattor
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™μ dropp-™ ochμ dropp™duoplattor är idealiska verktyg för snabb och enkel fotometrisk –lågvolym (2μ10 l) koncentrationsmätningar av DNA, RNA, proteinprover eller spektralskanning. Området med låg volym är utformat för att användas med 8-kanalspipett för snabb och exakt pipettering av flera prover. Plattorna innehåller även ett separat område för kyvettmätning. μDropplattor är kompatibla med Thermo Scientific Varioskan™ LUX, Multiskan™ Sky och Multiskan SkyHigh mikroplattläsare. Den intuitiva Thermo Scientific SkanIt™-programvaran och Multiskan SkyHigh användargränssnitt erbjuder färdiga mätprotokoll för snabb provmätning och analys.
- dsDNA-detektion sträcker sig från några mikrogram till några milligram per milliliter
- Upp till 16 (μ dropplatta) eller 32 (μ droppduoplatta) provpositioner för snabb och enkel mätning av provvolymer ner till 2μ l
- Kompatibel med en åtta-kanalspipett för provtillsats
- Lätt att rengöra efter mätning
- Mätskåra för rektangulär kyvett
- Färdigt Multiskan SkyHigh-användargränssnitt och SkanIt Software-protokoll för nukleinsyra- och proteinanalys
- Kompatibel med Multiskan Sky, Multiskan SkyHigh och Varioskan LUX mikroplattläsare
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | μDroppduoplatta |
| För användning med (utrustning) | Varioskan LUX, Multiskan Sky, Multiskan SkyHigh |
| Typ av tallrik | μDroppduoplatta |
| Kapacitet (metrisk) | 2 till μ10 L (lågvolym-funktion) |
| För användning med (applikation) | Nukleinsyra- och proteinkoncentrationsmätning |
| Antal positioner | 32 |