Learn More
BRAND™ Amber droppande flaskor med pipett
Shop All Brand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
missing translation for 'unitSize'
Varje
Description
- Amber soda-lime glaskonstruktion
- Inkluderar dropppipett och gummilampa
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Färg | Bärnsten |
| Material | Soda Lime Glas |
| Förslutning ingår | Ja |
| Höjd (metrisk) | 130 mm |
| Stängningsmaterial | Gummi |
| Diameter (metrisk) | 45 mm |
| Förslutningstyp | Jordfogstoppare med gummibulb |