Läs mer
Fisherbrand™ Drosophila produkter, BuzzPlugs™ Flask- och flaskförslutningar
Produktkod. p-33369 Handla allt Fisherbrand Produkter
För användning med (utrustning):
2,5 cm smala plastflaskor
2,8 cm breda plastflaskor
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 10346221
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ej fällande, tät väv av ogiftigt cellulosaacetat minimerar avdunstning, håller maten fräsch längre
  • Överlägsen barriär mot kvalsterangrepp
  • Exakt passform med smal 0,9 tum. (25 mm) eller bred 1,1 tum. (28,5 mm) dia. plastflaskor eller standard (≈ 24 mm dia.) glasflaskor eller lagerflaskor av plast
  • Stretches men bibehåller tight passform efter upprepad borttagning och stängning
  • Plan yta accepterar märkningspenna
Specifikationer
För användning med (applikation) Minimerar avdunstning, håller maten fräsch längre
För användning med (utrustning) 2,5 cm smala plastflaskor
Inkluderar Överlägsen barriär
Kvantitet 1000 fall
Material Cellulosaacetat
Typ BuzzPlugs Flaskförslutning