Läs mer
Eppendorf™ Rotor T-60-11 med lock
Produktkod. 10104771 Handla allt Eppendorf Produkter
För användning med (utrustning):
5810/5810R Centrifuge
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10104771
Brand: Eppendorf™ 5804730003
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för användning med Eppendorf Centrifuge 5810/5810 R
  • Rotor T-60-11
  • För Centrifuge 5810/5810 R
  • Inkluderar rotorlock
  • För 1,5/2,0 ml rör
  • Utan adapter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Rotor T-60-11 med lock
För användning med (utrustning) 5810/5810R Centrifuge
Inkluderar Lock