Läs mer
Drummond™ Original bärbar Pipet-Aid™ Pipetkontroller
Produktkod. p-46931 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Spänning:
220 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11714819
Brand: Drummond™ 0789732
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bekvämt alternativ till munpipettering i laboratoriet.
  • Den lättanvända volymkontrollmekanismen tillåter exakt vätskeintag och leverans
  • Backventil skyddar mot oavsiktligt vätskeintag i handtaget
  • Kan användas med glas- eller plastpipetter
  • Autoklaverbara komponenter
Beställningsinfo
Kontakta din Fisher Scientific Kundtjänstrepresentant för tillgängliga reservdelar.
Certifikat
CE, Euro version
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Typ Bärbar fyllmedel/dispenser
För användning med (applikation) Laboratoriepipettering
För användning med (utrustning) Pipetter av glas eller plast
Inkluderar Pipettkontroll, TC Nospiece
Spänning 220 V