Läs mer
Grant Instruments™ Torrblockvärmare/kylare
Håller:
Rymmer upp till 32 mikrorör
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
För användning med laboratorieapplikationer som kräver kylning och uppvärmning i mikrorör inom temperaturinställningen.
- Växlar enkelt mellan kyl- och värmeläge
- Fördelaktigt när man arbetar med mikromängder av reagens som används i mikrorör
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | Rymmer upp till 32 mikrorör |
| Temperaturområde (metriskt) | -10 °C till +100 °C |
| Typ | Torrbadblock |
| Temperaturstabilitet | ±0,1 °C |
| Temperaturenhetlighet | ±0,5 °C |
| Timer | 1 min. till 96 tim. |
| Garanti | 2 år |
| Mått (L x B x H) | 260 x 240 x 165 mm |
| Längd (metrisk) | 260 mm |
| Bredd (metrisk) | 240 mm |
| Visa mer |