Läs mer
Grant Instruments™ Torrblockvärmesystem, BTD-serien
Produktkod. 11456367
Temperaturområde (metriskt):
Omgivningstemperatur +5° till 100 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11456367
Brand: Grant Instruments™ BTD
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
BTD kompakt och flexibelt fast blocksystem för snabb och exakt uppvärmning av mikrorör upp till 100 ºC.
Grant BTD har en kombination av fyra mikrorörstorlekar samtidigt, och snabb uppvärmning möjliggör snabb ändring av applikationen för maximal flexibilitet. Aluminiumblocket är inrymt i en kompakt, snygg plastlist, som är tålig, robust och lätt att rengöra.
  • Digital temperaturkontroll för optimal precision
  • Värmeområde omgivande+ 5 °C till 100 °C
  • Kraftfull värmare för snabba uppvärmningstider - 25 C °till 100 C °på bara 15 minuter, 25 C °till 37 C °på bara 4 minuter
  • Stabilitet± 0,1 °C, enhetlighet± 0,2 °C
  • Värmeblocket rymmer kombinationer av fyra mikrorörsstorlekar samtidigt, upp till totalt 49 rör: 24 x 1,5/2,0 ml, 15 x 0,5 ml, 10 x 0,2 ml
  • Flexibla rörstorlekar och snabb uppvärmningstid möjliggör snabb ändring av applikation
  • Bekväm inbyggd timer för tidskänsliga inkubationer
  • Robust, hållbar plastkonstruktion som är lätt att rengöra; kompakt design med litet fotavtryck
  • Tvåradsdisplay för enkel och exakt inställning av temperatur/tid och för övervakning av aktuell status under drift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur +5° till 100 °C
Typ Torrbadblock
För användning med (applikation) Life-science/cancerforskning - DNA-extraktionsinkubationer, DNA-denaturering, PCR, ELISA och Western blotting, molekylärbiologi
Temperaturstabilitet 0,1 °C
Temperaturenhetlighet ±0,1 °C
Timer 1 minut till 96 timmar (steg om 1 minut)
Mått (L x B x H) 230 x 210 x 110 mm
Längd (metrisk) 230 mm
Höjd (metrisk) 115 mm
Vikt (metrisk) 2.8 kg
Spänning 120 eller 230 V
Wattal 200 w
Frekvens 50/60 Hz