Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Dry-Keeper Litet, staplande Gas-Purge-exsickatorskåp
Handla allt SP Scienceware Produkter
Volym (engelska):
0,1 ku.ft.
Beskrivning
- Dra ner dörrsliderna ur vägen in i facket under skåpet Bakre monterade gasportar är avsmalnande för att ta emot slangar med 0,25 till 0,375 tum. ID
- Inre volym: 0,1 cu. ft.
- Gasportar kan stängas för att använda exsickator med vanliga torkmedelspatroner, 10555044, 11317194, 11867913
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Klart |
| Skåp stil | Vertikal |
| Material | Polystyren |
| Produkttyp | Gas-Purge Desiccators |
| Dörr stil | Dra ner |
| Volym (engelska) | 0,1 ku.ft. |
| Längd (engelska) | 8,25 tum. |
| Längd (metrisk) | 21 cm |
| Bredd (engelska) | 10,62 tum |
| Visa mer |