Läs mer
Thermo Scientific™ DSS (disuccinimidylsuberat), No-Weigh™ Formatera
Produktkod. p-4530970 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
50 mg
8 x 2 mg
10 x 2 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
50mg
Paket med 10
Paket med 8
Produktkod. 11831255
Brand: Thermo Scientific™ 21658
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tvärbinda aminer till aminer med disuccinimidylsuberat sammansatt av NHS-estergrupper med en membrangenomsläpplig, mellanlängd spacer för intracellulär proteintvärbindning.
Thermo Scientific™ Pierce DSS, även kallat disuccinimidylsuberat, är icke-klyvbart och membranpermeabelt tvärbindare som innehåller en aminreaktiv N-hydroxisuccinimid (NHS) ester i vardera änden av en distansarm med 8 kolatomer.
Highlights:
  • Chemical crosslinking of intracellular proteins prior to cell lysis and immunoprecipitation
  • “Fix” protein interactions to allow identification of weak or transient protein interactions
  • Protein crosslinking to create bioconjugates via single-step reactions
  • Crosslink oriented antibodies to Protein A or G agarose
  • Immobilize proteins onto amine-coated surfaces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amine-to-Amine
Klyvbar No
Beskrivning Pierce DSS
Formulering Disuccinimidyl suberate; powder solid
Membrangenomsläpplig Yes
Molekylvikt (g/mol) 368.34
PEGylerad No
Tillräckligt för 43mL of typical 1X (1mM) reaction solution (total), or 8 separate uses
Distansarmslängd 11.4Å
Kvantitet 8 x 2 mg
Löslighet Not soluble in water