Läs mer
MP Biomedicals Dubbla platthållare för FP-96
Produktkod. 15884185 Handla allt MP Biomedicals Produkter
För användning med (utrustning):
Rörkompatibilitet: 96-brunnars platta. för användning med FastPrep-96
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15884185
Brand: MP Biomedicals 119696168
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med FastPrep-96
  • För användning med FastPrep-96
  • Adapter av omgivningstyp
  • Hög provgenomströmning
  • 96-brunnars plattrörskompatibilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Provgenomströmning: Hög
För användning med (utrustning) Rörkompatibilitet: 96-brunnars platta. för användning med FastPrep-96