Läs mer
Vileda Professional™ DuoPress™ Pärs
:
1/Cs.
Beskrivning
- För användning på CE Bucket Trolley med hinkmetoden
- Chassi i 100 % polypropen och spak i rostfritt stål
- Vrider effektivt CE Duo™ moppar
- Ergonomisk spak för maximalt tryck med minimal ansträngning
- Basen på pressstödet tappade 10 mm för att skapa extra utrymme för moppar, vilket gör det lättare att vrida
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mop Wringer |
| Handtagsmaterial | Polypropen och rostfritt stål |
| Inkluderar | Wringer bas, Stödplatta och Wringer |
| Kvantitet | 1 st |