Läs mer
H-B Instrument™ DURAC™ Digitala stoppur
Produktkod. 17663175 Handla allt SP Scienceware Produkter
Beskrivning:
Med Klocka, Alarm och Kalender
Med klocka och kalender
Tidsintervall:
10 timmar
Kronograf: 1/100 sek
Produktkod. 17663175
Brand: H-B Instrument™ B617005200
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Levereras med instruktioner på flera språk (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska), dessa elektroniska stoppur inkluderar en kalender och en klocka.
  • Har kalibreringscertifikat och individuellt serienummer
  • Testad och kalibrerad i HB’ s exklusiva trippelackrediterade/registrerade ISO/IEC 17025:2017, A2LA ackrediterat laboratorium (Cert #2448.01), mot utrustning vars kalibrering är spårbar till NIST
  • B61700-5200 lagrar 30 varvtider och beräknar varvtidsgenomsnitt, tillåter 99 delade varvtider och har en pacer på 10/320SEC
  • B61700-5300 lagrar 1 varvtid och inkluderar ett larm
  • Kräver ett CR2032-batteri (ingår)
Certifikat
CE-märkning
Uppfyllande
RoHS
Specifikationer
Produkttyp Digitalt stoppur
Tidsintervall 10 timmar
Noggrannhet 0,01 sek.
Upplösning 0.001
Visa Digital
Beskrivning Med klocka och kalender
Material Plast
Bredd (engelska) 2,5 tum
Bredd (metrisk) 63 mm
Höjd (engelska) 3,3 tum.
Höjd (engelska) Display 0,94 tum
Höjd (metrisk) 83 mm
Höjd (metrisk) display 2.4 cm
Inkluderar Flerspråkiga (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) instruktioner och kalibreringscertifikat
Certifikat och efterlevnad CE, ROHS