Läs mer
H-B Instrument™ DURAC™ Digitala stoppur
Handla allt SP Scienceware Produkter
Beskrivning:
Med Klocka, Alarm och Kalender
Med klocka och kalender
Tidsintervall:
10 timmar
Kronograf: 1/100 sek
Beskrivning
- Har kalibreringscertifikat och individuellt serienummer
- Testad och kalibrerad i HB’ s exklusiva trippelackrediterade/registrerade ISO/IEC 17025:2017, A2LA ackrediterat laboratorium (Cert #2448.01), mot utrustning vars kalibrering är spårbar till NIST
- B61700-5200 lagrar 30 varvtider och beräknar varvtidsgenomsnitt, tillåter 99 delade varvtider och har en pacer på 10/320SEC
- B61700-5300 lagrar 1 varvtid och inkluderar ett larm
- Kräver ett CR2032-batteri (ingår)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Stoppur |
| Tidsintervall | Kronograf: 1/100 sek |
| Noggrannhet | 0,01 sek |
| Upplösning | 0.001 |
| Beskrivning | Med Klocka, Alarm och Kalender |
| Bredd (engelska) | 2,5 tum |
| Bredd (metrisk) | 63 mm |
| Höjd (engelska) | 3,1 tum. |
| Höjd (metrisk) | 80 mm |