Läs mer
H-B Instrument™ Durac™ Densitet ASTM Hydrometrar: för tunga vätskor
Handla allt SP Scienceware Produkter
ASTM-nummer:
125 timmar
Specifik viktområde:
1 000 till 1 050
Noggrannhet:
±0,001
Ökar:
0,001
Beskrivning
- Överensstämmer med noggrannhetskraven för ASTM hydrometrar
- Blyfri ballast och glas
- Individuellt serialiserad
- Temperaturstandardisering: 60 °F/60 °F
Används vanligtvis inom industrier som mat och dryck, kemi, farmakologi, transport, kylning och mer.
Certifieringar:
Förpackad med en flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) deklaration om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST . Handinspekterad av amerikanskt kvalitetsteam i exklusivt trippelackrediterat/registrerat ISO/IEC 17025:2005 och A2LA Accredited Calibration Laboratory; internationellt erkänd och accepterad av ILAC/MRA:s undertecknande ekonomier och belägen i ISO 14001:2004 Miljöledningssystem registrerad anläggning. Överensstämmer med American Society of Testing Materials (ASTM ) E100-standarder.
Lagring:
ASTM hydrometrar bör förvaras på en ren, torr och säker plats. De bör inte utsättas för extrema temperaturer.
Beställningsinfo
Om du behöver en individuell termometerkalibreringsrapport finns fabrikskalibrerade termometrar eller anpassade kalibreringstjänster tillgängliga.
Specifikationer
Specifikationer
| ASTM-nummer | 125 timmar |
| Noggrannhet | ±0,001 |
| Ökar | 0,001 |
| Certifikat och efterlevnad | Förpackad med en flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) deklaration om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST . Handinspekterad av amerikanskt kvalitetsteam i exklusivt trippelackrediterat/registrerat ISO/IEC 17025:2005 och A2LA Accredited Calibration Laboratory; internationellt erkänd och accepterad av ILAC/MRA:s undertecknande ekonomier och belägen i ISO 14001:2004 Miljöledningssystem registrerad anläggning. Överensstämmer med American Society of Testing Materials (ASTM ) E100-standarder. |
| Längd (metrisk) | 260 mm |
| Innehåll och lagring | ASTM hydrometrar bör förvaras på en ren, torr och säker plats. De bör inte utsättas för extrema temperaturer. |
| För användning med (applikation) | För tunga vätskor |
| Specifik viktområde | 1 000 till 1 050 |