Läs mer
DuraCal™ 9,21 Värde pH-buffert, Hamilton™
Produktkod. 10092452
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 10092452
Brand: Hamilton 238219
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ekonomiskt val eftersom endast cirka 20 ml buffert används per kalibrering. Hamilton™ DuraCal™ 9.21 Värde pH-buffertar har faktiska värden fastställda av ett DKD-laboratorium, ackrediterat för pH-mätning.
  • 9,21 pH-värde
  • Immun mot mikroorganismer
  • Utgångsdatum på flaskan
  • Förstklassigt certifikat med spårbarhet till internationella standarder
Specifikationer
pH 9.21
Kvantitet 500 mL
compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.