Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Kondensorer Enl. till Allihn
Standard konisk led nr:
14/23
19/26
29/32
Längd (metrisk) jacka:
160 mm
250 mm
400 mm
500 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Enl. enligt DIN 12581
- Med NS-hylsa och kon
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
- Finns med antingen glasoliver eller GL plastoliver/trådar
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | För kondenserande ångor |
| Längd (metrisk) jacka | 250 mm |
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Standard konisk led nr | 14/23 |
| Material | Duran Glas |
| Typ | Allihn kondensor |