Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Borosilikatglaskvävekolvar med rund botten
Kapacitet (metrisk):
24 mL
50 mL
100 mL
500 mL
1000 mL
Hylsled:
Centerneck: 14/23 NS
Mitthals: 29/32 NS
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Material | Borsilikatglas, Duran Glas |
| Hylsled | Centerneck: 14/23 NS |
| Bottenform | Rund |