Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Borosilikatglas rundbottnade kolvar med konisk slipad fog
Kapacitet (metrisk):
5 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
3000 mL
5 L
10 L
Hylsled:
14/23 NS Sockel
19/26 NS Sockel
24/29 NS Sockel
29/32 NS Sockel
45/40 NS Sockel
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Enligt DIN EN ISO 4797 och utöver standard |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Borsilikatglas, Duran Glas |
| Hylsled | 24/29 NS Sockel |
| Bottenform | Rund |
| Diameter (metrisk) Yttre | 85 mm |