Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Borosilikatglas rundbottnade kolvar med konisk slipad fog
Produktkod. 10653622
Kapacitet (metrisk):
5 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
3000 mL
5 L
10 L
Hylsled:
14/23 NS Sockel
19/26 NS Sockel
24/29 NS Sockel
29/32 NS Sockel
45/40 NS Sockel
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 10653622
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 03001922
Bara null kvar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Enligt DIN EN ISO 4797 och utöver standard
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Material Borsilikatglas, Duran Glas
Hylsled 19/26 NS Sockel
Bottenform Rund
Diameter (metrisk) Yttre 41 mm