Läs mer
Hirschmann™ DURAN™ Klass AS Automatiska byretter med blå graderingar och sidostoppkran med PTFE-spindel
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Beskrivning
- Titreringsapparat
- Pellets
- Klass AS , DURAN™
- Blå examen
- Certifierad överensstämmelse, med daterad partiidentifikation
- Schellbach ränder för ökad läsbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutningstyp | Sidostoppkran |
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Längd (metrisk) | 500 mm |
| Material | DURAN |
| Examen | 0.05 mL |
| Höjd (metrisk) | Skallängd 500 mm |
| Inkluderar | Ingen flaska |
| skala | Blått |
| Kran | Lateral |
| Kranmaterial | PTFE |
| Visa mer |