Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Konisk kolv, Erlenmeyer-form, vid hals
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
3000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Om större mängder lösningsmedel eller tinkturer ska användas krävs en behållare som uppfyller dessa krav. Tjockväggiga, lätt koniska kärl är idealiska för detta ändamål och beredningsflaskan är det bästa kärlet.
- Den breda halsen möjliggör enkel påfyllning och rengöring
- Påbränd, mycket hållbar vit keramik
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) bas | 220 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 5000 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| För användning med (applikation) | Beredning av större mängder lösning och tinkturer; Blanda flera komponenter; Uppvärmning; Spädningslösningar |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Graderad | Nej |