Läs mer
DWK Life Sciences™ DURAN™ Exsickatorlock, med specialrör
Produktkod. 10673592 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Beskrivning:
DN 150
DN 250
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10673592
Brand: DWK Life Sciences™ 244305702
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Exsickatorlocket används för att täcka eller täta exsickatorns bas.
De DURAN™ exsickator är ett vakuumanpassat laboratoriekärl med malt lock, som används för förvaring av fuktkänsliga ämnen och för torkning av fuktiga produkter. Separerat av en siktplatta (gjord av metall eller porslin) införs ett torkmedel i den nedre delen av exsickatorbasen, som binder fukten från det ämne som ska torkas, placerat på siktplattan. För att påskynda torkningsprocessen kan ett vakuum anslutas vid behov, eftersom vätskan avdunstar snabbare på grund av ett lägre tryck i exsickatorn. Vakuumet appliceras via en avstängningsventilanslutning. För att underlätta lossning av locket måste ytslipningen av exsickatorn vara väl smord, eftersom locket efter evakuering pressas på den nedre delen. Alla DURAN™ exsickatorer är vakuumbeständiga, dvs de kan användas upp till tekniskt maximalt möjliga vakuum.
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Lämplig för alla typer av baser
  • WERTEX-typ med specialrör (standard jordfog 24/29) med ringspårfläns
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning DN 150
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Idealisk för att avlägsna fukt från fasta ämnen; Lagring av fuktkänsliga material under långa perioder; För applikationer som kräver vakuumtorkning; Torkning av material; Säkert arbete under vakuum