Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Dropptratt, cylindrisk, med skala, jordfog och tryckutjämningsrör
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Konstorlek:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Den doserade tillsatsen av lösningar, reaktionsblandningar och/eller kemikalier utförs helst med hjälp av en dropptratt. Utöver standardslipfogen innehåller denna design ett tryckutjämningsrör i den nedre änden, vilket undviker både under- och övertryck i reaktionskärlen.
- Med tryckutjämningsrör, standard jordkon, standard jordstoppkran och låsanordning
- Utbudshastigheten kan justeras
- Cylindrisk med skala
- Tät stängning på grund av standard jordfog
- Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
- Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Material | Boro 3.3, polypropen |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Konstorlek | NS 14/23 |
| För användning med (applikation) | Jämn och uppmätt vätsketillförsel till en reaktionsblandning; Mätning av vätskemängder; Dropptrattar med en volym på 250 mL (med hylsa: 29/32, kon: 24/29) och 500 mL (med hylsa: 29/32, kon: 24/29) är specialstorlekar och inte enligt DIN ISO |
| Examen | 1 |
| Kvantitet | 1 st |