Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Erlenmeyerkolv, med standard slipad skarv
Produktkod. 15211899 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
Trådstorlek:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 45/40
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 15211899
Brand: DWK Life Sciences 241934706
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erlenmeyerkolvar med standardslipad skarv tillåter bland annat lagring av en lösning genom tät förslutning av kärlet.
På grund av sitt stora utrymme är Erlenmeyer-kolvar lämpliga till exempel för att förbereda lösningar och förvara dem. Den extra slipningen tillåter en tät förslutning av kärlet.
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
  • Enkel att blanda på grund av konisk form
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diameter (metrisk) bas 105 mm
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Blanda flera komponenter; Spädningslösningar; Mätning av vätskemängder; Uppvärmning; Volymstorlekar 50 mL (NS 24/29), 100 mL (NS 24/29), 200 mL (NS 29/32), 250 mL (NS 45/40), 300 mL (NS 29/32), 500 mL (NS 45/40) och (000) är ej enligt DIN 405. ISO
Antal per förpackning 10/Pk.
Produkttyp Icke-DIN/ISO storlek
Trådstorlek NS 45/40
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis