Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Erlenmeyerkolv, med standard slipad skarv
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
Trådstorlek:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 45/40
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
På grund av sitt stora utrymme är Erlenmeyer-kolvar lämpliga till exempel för att förbereda lösningar och förvara dem. Den extra slipningen tillåter en tät förslutning av kärlet.
- Tät stängning på grund av standard jordfog
- Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
- Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
- Enkel att blanda på grund av konisk form
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) bas | 85 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| För användning med (applikation) | Blanda flera komponenter; Spädningslösningar; Mätning av vätskemängder; Uppvärmning; Volymstorlekar 50 mL (NS 24/29), 100 mL (NS 24/29), 200 mL (NS 29/32), 250 mL (NS 45/40), 300 mL (NS 29/32), 500 mL (NS 45/40) och (000) är ej enligt DIN 405. ISO |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Trådstorlek | NS 29/32 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |