Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Indunstningskolv, med standard slipad fog, päronform
Produktkod. 15261859 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Volym (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15261859
Brand: DWK Life Sciences 241204605
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Indunstningskolvar är särskilt lämpliga för att förånga vätskor eller lösningsmedel.
Indunstningskolvar är en variant av runda kolvar och har en päronformad form. Standardjordfogen möjliggör en exakt anslutning till andra jordfogskomponenter, t.ex. en roterande förångare. På grund av sin form tillåter förångningskolvar en stor enhetlig vätskeyta, vilket gör dem särskilt lämpliga för avdunstning av lösningsmedel.
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
  • Päronform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Autoklaveringsbar
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Avdunstning av vätskor; Uppvärmning; Lämplig för uppvärmning av bad och mantlar; Blanda flera komponenter; Rotationsindunstare, lämplig för alla vanliga roterande förångare; Koncentration av lösningar
Kvantitet 10/Pk.
Volym (metrisk) 500 mL
Diameter (metrisk) 101 mm