Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Extraktorer
Produktkod. 10652361
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
100 mL
200 mL
250 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek
Varje
Produktkod. 10652361
missing translation for 'mfr': Lenz Laborglasinstrumente™ 05360046
Bara null kvar
Specifikationer
För användning med (utrustning) Dimroth kondensor
Produkttyp Extraktor
Kapacitet (metrisk) 200 mL
Material Duran Glas
Inkluderar Dimroth kondensor
För användning med (applikation) För extraktion från fasta ämnen med lösningsmedel
Trådstorlek GL 14