Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Skruvgängade rör med NS-kon
Konstorlek:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/31
NS 29/32
Standard konisk led nr:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Enl. till DIN 12257
- Finns i en mängd olika hylsor och gängstorlekar
- Minimerat behov av fett
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
- Med konisk fog, med hög konisk noggrannhet och utmärkt täthet
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Konstorlek | NS 24/29 |
| Standard konisk led nr | GL 18 |
| Material | Duran Glas |