Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Laboratorieflaska, bred mun, klar, GLS 80™ Tråd, graderad, endast flaska
Produktkod. 15951371 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
1000 mL
20,000 mL
2000 mL
250 mL
3500 mL
500 mL
5000 mL
missing translation for 'unitSize'
Paket med 10
Varje
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15951371
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences 1178424
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Bred mun, multifunktionella laboratorieflaskor av glas.
DURAN™ bred mun GLS 80™ laboratorieflaskor är gjutna av hög renhet, klar, USP/EP Typ I borosilikatglas 3.3, känt för sin utmärkta termiska prestanda och höga motståndskraft mot kemiska angrepp. En kombination av högpresterande material och robust ISO 4796-1 design ger en lång livslängd. Flaskorna har en lättläst graderad volymskala och märkningsfält i permanent vit emalj. Permanent spårningskod på varje flaska för spårbarhet av tillverkningspartier. DURAN™ bred mun GLS 80™ levereras komplett med blå polypropenlock och droppfri hällring för användning upp till 140 °C. Alla komponenter är helt autoklaverbara vid 121 eller 134 °C.
  • Enkel åtkomst till flaskans innehåll tack vare flaskhalsens breda diameter
  • Specialgängad design för snabb öppning och stängning på mindre än ett varv
  • Optimal fyllning och hällning och särskilt enkel rengöring
  • Skedar, spatlar och pincett kan manipuleras med lätthet
  • Även stora tratt kan sättas in i flaskorna utan svårighet
  • Stabilitet på grund av den stora basytan
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
  • Påbränd, mycket hållbar vit keramik
  • Komplett med blått skruvlock (PP, integrerad läpptätning) och hällring (PP) för droppfri hällning och rent, säkert arbete
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
För användning med (applikation) Autoklavering av media och reagens; Beredning av media och reagens; Provinsamling; Odlingskärl; Lagring av media och reagens; Transport och sjöfart; Behållare för vätskehantering
Inkluderar Utan skruvlock och hällring från PP (blå)
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 10/Pk.
Trådstorlek (metrisk) GLS 80
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 101 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis