Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ HPLC reservoarflaska, klar, konisk bas, GL 45
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Beskrivning
De DURAN™ reservoarflaskor har designats speciellt för lagring och leverans av högpresterande vätskekromatografi (HPLC) mobila faser och lösningsmedel. Reservoarer har ett centralt hålrum för inloppsfiltret för att möjliggöra den mest effektiva leveransen av mobil fas till HPLC-analysatorer. Ett säkrare och bekvämare alternativ till flatbottnade glasmediaflaskor, de koniska bottenreservoarerna möjliggör en större återvinning av lösningsmedel, utan att behöva luta behållaren och riskera att spilla lösningsmedel. De större reservoarerna möjliggör längre oavbrutna analyser. Dessa är särskilt användbara under en helg eller långvarig kromatografisk analys när det kan finnas risk för att lösningsmedel tar slut under obevakad drift.
- Den optimerade koniska designen möjliggör den säkraste och mest effektiva leveransen av mobil fas till HPLC-analysatorer
- Tillverkad av valfritt material för lösningsmedelsflaskor: borosilikat 3,3 glas. Detta material har en exceptionell kemisk hållbarhet som erbjuder en mycket låg profil för extraherbara oorganiska joner och total frånvaro av organiska extraherbara material.
- DURAN™ är ett borosilikatglas typ 3.3 enligt den internationella standarden ISO 3585, och är klassificerat som ett typ I, klass A lågexpansionsborosilikatglas enligt definitionen av ASTM-E438-1992
- DURAN™ glas klassificeras av USP / EP / JP farmakopéer som ett neutralt glas av typ I
- Spårningskod och certifikat för spårbarhet av tillverkningspartier
- På de två större storlekarna kan det centrala hålrummet rymma magnetiska omrörarstänger för förbättrad blandning
- Sidoventil/dräneringshål i basen för ultraljudsavgasning av bad eller vattendränering efter rengöring
- GL 45 gänga passar standard HPLC anslutningslock
- Hållbara vit emalj volymgraderingar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5000 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| För användning med (applikation) | Tillförsel av lösningsmedel till HPLC-utrustning; Säker överföring av flytande media i ett slutet och sterilt system |
| Inkluderar | Gängor, storlek GL 45 |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Yttre | 190 mm |