Läs mer
DWK Life Sciences Mätcylinder, med hexagonal bas, klass A, blå skala, ringgradering, med batchcertifikat och certifikat om överensstämmelse
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
DURAN™ Mätcylindrar är till för att hålla uppmätning av varierande mängder vätskor. Finns i två olika noggrannhetsklasser – Klass A med gradering av huvudringpunkter och Klass B med linjegradering. För ytterligare differentiering har mätcylindrarna med noggrannhetsklass A en blå gradering medan B-klassens mätcylindrar en vit gradering. Volyminnehållstoleranser för mät- och blandningscylindrar överensstämmer med DIN och ISO noggrannhetsgränser. Således kan den önskade koncentrationen skapas exakt. Mätcylindrar med satsnummer och noggrannhetsklass A levereras med satscertifikat. Detta certifikat dokumenterar medelvärdet som erhållits vid mätning av partiet i fråga, standardavvikelsen och utfärdandedagen. Batchcertifikaten kan även hämtas online. Batchnumret består av fyra siffror. De två första siffrorna anger produktionsåret och följande två siffror anger partiet, t.ex.: 18.01.
- Kalibreringen baseras på den hällda volymen (In) vid en referenstemperatur på +°20 C
- Stor hexagonal bas utrustad med tre knoppar som ökar dess stabilitet och förhindrar cylindern från att rulla
- En jämn väggtjocklek över hela mätområdet förhindrar kilfel
- Påbränt, mycket hållbart blått tryck
- Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
- Med cirkulära ringgraderingar
- Volyminnehållstoleranserna överensstämmer med noggrannhetsklass A
Specifikationer
Specifikationer
| Toleransmått | ±5 ml |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Diameter (metrisk) Utsida | 65 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| För användning med (applikation) | Mätning av vätskemängder; Spädningslösningar; Blanda flera komponenter; Volumetrisk mätning; För att säkerställa en lång livslängd för dina volymetriska glasvaror och för att utesluta möjliga volymförändringar, bör dessa glasprodukter inte värmas över + 250 °C i torkskåp eller sterilisatorer |
| Inkluderar | 1/Pk. |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Max. Temperatur | 250 °C |