Läs mer
DWK Life Sciences Mätcylinder, med hexagonal bas, klass A, blå skala, ringgradering, med batchcertifikat och certifikat om överensstämmelse
Produktkod. p-7189287 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 15270846
Brand: DWK Life Sciences 213901706
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
DURAN™ Mätcylindrar är till för att hålla uppmätning av varierande mängder vätskor.
DURAN™ Mätcylindrar är till för att hålla uppmätning av varierande mängder vätskor. Finns i två olika noggrannhetsklasser – Klass A med gradering av huvudringpunkter och Klass B med linjegradering. För ytterligare differentiering har mätcylindrarna med noggrannhetsklass A en blå gradering medan B-klassens mätcylindrar en vit gradering. Volyminnehållstoleranser för mät- och blandningscylindrar överensstämmer med DIN och ISO noggrannhetsgränser. Således kan den önskade koncentrationen skapas exakt. Mätcylindrar med satsnummer och noggrannhetsklass A levereras med satscertifikat. Detta certifikat dokumenterar medelvärdet som erhållits vid mätning av partiet i fråga, standardavvikelsen och utfärdandedagen. Batchcertifikaten kan även hämtas online. Batchnumret består av fyra siffror. De två första siffrorna anger produktionsåret och följande två siffror anger partiet, t.ex.: 18.01.
  • Kalibreringen baseras på den hällda volymen (In) vid en referenstemperatur på +°20 C
  • Stor hexagonal bas utrustad med tre knoppar som ökar dess stabilitet och förhindrar cylindern från att rulla
  • En jämn väggtjocklek över hela mätområdet förhindrar kilfel
  • Påbränt, mycket hållbart blått tryck
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
  • Med cirkulära ringgraderingar
  • Volyminnehållstoleranserna överensstämmer med noggrannhetsklass A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Toleransmått ±0,5 ml
Material Borosilikatglas (3.3)
Diameter (metrisk) Utsida 25 mm
Kapacitet (metrisk) 50 mL
För användning med (applikation) Mätning av vätskemängder; Spädningslösningar; Blanda flera komponenter; Volumetrisk mätning; För att säkerställa en lång livslängd för dina volymetriska glasvaror och för att utesluta möjliga volymförändringar, bör dessa glasprodukter inte värmas över + 250 °C i torkskåp eller sterilisatorer
Inkluderar 2/Pk.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Max. Temperatur 250 °C